Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour lumicane humain
Code produit. 17175079
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17175079
Marque: Invitrogen™ EH310RBX5
ELISA
Human Lumican quantitates human Lumican in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lumican.
Le LUM fait partie de la petite famille de protéoglycanes riches en leucine (SLRP) qui comprend la décorine, le biglycane, la fibromoduline, le kératocane, l’épiphycane et l’ostéoglycine. Dans ces molécules bifonctionnelles, cette fraction protéique lie les fibrilles de collagène et les glycosaminoglycanes hydrophiles fortement chargés régulent les espacements interfibrillaires. La protéine est le principal protéoglycane de sulfate de kératane de la cornée, mais elle est également répartie dans des matrices collagéneuses interstitielles dans tout le corps. Le lumicane peut réguler l’organisation de la fibrille de collagène et la croissance circonférentielle, la transparence cornéenne et la migration des cellules épithéliales et la réparation des tissus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Lumicane de protéoglycane de kératane sulfate ; lumicane de KSPG ; Lcn ; LDC ; LUM ; lumicane ; précurseur de lumicane ; protéoglycane de lumicane ; SLRR2D
Plage de dosage 0,1 à 25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P51884
Symbole de gène(s) LUM
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LUM
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min