Learn More
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Click to view available options
Quantité:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
1 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34-Plex :C
35 Plex
36-Plex :C
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 16 Plex |
| Espèces | Human |
| Cible de liaison | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Symbole de gène(s) | GZMB |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |