Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Code produit 18746163 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18746163 1 Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18746163 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    323.40€ / 1 pièces
    Économisez 18.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Quantité 1 lame
Espèces Human
Tissue Condition Cancer
Type Lung
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
Dimensions (LxW) 2.0 mm