Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Bronchitis)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Bronchitis) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Respiratory |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Bronchitis: Lung |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Bronchitis |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Bronchitis) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche