Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18526144 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18526144 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18526144 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    382.20€ / 1mg
    Économisez 22.80€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Spécification
Méthode de préparation Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible Lung