Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Code produit 18287062 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18287062 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18287062 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82089077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1047.90€ / 1 kits
    Économisez 62.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Respiratory
Quantité 1 jeu
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Lung
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Primary Tumor and Normal Paired
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche