missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Maspin Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7246416
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17891643

Marque: Gibco™ 13012100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human Maspin is a 42.1 kDa non-glycosylated protein containing 375 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

SERPINB5 is a tumor suppressor. It blocks the growth, invasion, and metastatic properties of mammary tumors. As it does not undergo the S (stressed) to R (relaxed) conformational transition characteristic of active serpins, it exhibits no serine protease inhibitory activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P36952
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 5268
Poids moléculaire 42.1 kDa
Nom Human Maspin
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène 1110036M19Rik; AI462524; AI646751; Maspin; ovalbumin; peptidase inhibitor 5; PI5; PI-5; protease inhibitor 5; protease inhibitor 5 (maspin); serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 5; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 5; serine protease inhibitor 7; serpin B5; serpin family B member 5; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5; SERPINB5; Spi5; Spi7
Nom usuel Maspin
Symbole de gène(s) SERPINB5
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MDALQLANSA FAVDLFKQLC EKEPLGNVLF SPICLSTSLS LAQVGAKGDT ANEIGQVLHF ENVKDIPFGF QTVTSDVNKL SSFYSLKLIK RLYVDKSLNL STEFISSTKR PYAKELETVD FKDKLEETKG QINNSIKDLT DGHFENILAD NSVNDQTKIL VVNAAYFVGK WMKKFPESET KECPFRLNKT DTKPVQMMNM EATFCMGNID SINCKIIELP FQNKHLSMFI LLPKDVEDES TGLEKIEKQL NSESLSQWTN PSTMANAKVK LSIPKFKVEK MIDPKACLEN LGLKHIFSED TSDFSGMSET KGVALSNVIH KVCLEITEDG GDSIEVPGAR ILQHKDELNA DHPFIYIIRH NKTRNIIFFG KFCSP
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 97% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis