missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de MCAM / CD146 humaine

Code produit. p-7219514
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17135089

Marque: Invitrogen™ EH316RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Le MCAM/CD146 humain quantifie le MCAM/CD146 humain dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la MCAM/CD146 humaine naturelle et recombinante.

La CD146 (MCAM) est une glycoprotéine membranaire intégrale appartenant à la superfamille des immunoglobulines. La CD146 est exprimée à des jonctions cellule-cellule dans toutes les cellules endothéliales et a également été observée dans d’autres types de cellules normales et malignes. En plus de son rôle reconnu comme molécule d’adhérence cellulaire indépendante du calcium, la CD146 peut également agir comme molécule de transduction de signal dans le recrutement de la Fyn kinase et dans la phosphorylation de la tyrosine subséquente des protéines intracellulaires impliquées dans l’assemblage du cytosquelette d’actine. La CD146 joue un rôle dans l’adhérence cellulaire et dans la cohésion de la monocouche endothéliale aux jonctions intercellulaires dans les tissus vasculaires. L’expression de la CD146 peut permettre aux cellules de mélanome d’interagir avec les éléments cellulaires du système vasculaire, améliorant ainsi la propagation des tumeurs hématogènes. De plus, la CD146 pourrait être une molécule d’adhérence active dans les cellules de la crête neurale pendant le développement embryonnaire. La CD146 agit également comme récepteur de surface qui déclenche la phosphorylation de la tyrosine de FYN et PTK2, et une augmentation transitoire de la concentration de calcium intracellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 1-gicerine ; AV025631 ; CD146 ; CD149 ; glycoprotéine de surface cellulaire MUC18 ; glycoprotéine de surface cellulaire P1H12 ; gicerine ; HEMCAM ; l-gicerine ; protéine de l-gicerine ; Mcam ; molécule d’adhérence du mélanome ; molécule d’adhérence cellulaire du mélanome ; antigène associé au mélanome A32 ; antigène associé au mélanome MUC18 ; Muc18 ; s-endo ; antigène associé à l’endothélium S-endo 1 ; s-gicerine
Plage de dosage 0,205 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,22 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P43121
Symbole de gène(s) MCAM
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD146
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis