Learn More
Invitrogen™ Human Mesothelin ELISA Kit
Code produit. 17105099
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17105099
Marque: Invitrogen™ EH322RBX5
ELISA
Human Mesothelin quantitates human Mesothelin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Mesothelin.
La mésothéline est une glycoprotéine à la surface des cellules liée au GPI, qui est présente à la surface du mésothélium normal et est surexprimée chez de nombreux patients atteints de cancer ovarien épithélial ou de mésothéliome malin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion CAK1 ; antigène CAK1 ; facteur de potentialisation des mégacaryocytes ; facteur de potentialisation des mégacaryocytes ; Mes ; mésothéline ; mésothéline, forme clivée ; MPF ; Msln ; facteur de potentialisation de pré-pro-mégacaryocytes ; SMR ; SMRP ; protéine liée à la mésothéline MPF soluble
Plage de dosage 100 à 30 ng/ml
Sensibilité du dosage 100 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q13421
Symbole de gène(s) MSLN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Mésothéline
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min