missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Mesothelin ELISA Kit

Code produit. p-7219521
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17105099

Marque: Invitrogen™ EH322RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Mesothelin quantitates human Mesothelin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Mesothelin.

La mésothéline est une glycoprotéine à la surface des cellules liée au GPI, qui est présente à la surface du mésothélium normal et est surexprimée chez de nombreux patients atteints de cancer ovarien épithélial ou de mésothéliome malin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CAK1 ; antigène CAK1 ; facteur de potentialisation des mégacaryocytes ; facteur de potentialisation des mégacaryocytes ; Mes ; mésothéline ; mésothéline, forme clivée ; MPF ; Msln ; facteur de potentialisation de pré-pro-mégacaryocytes ; SMR ; SMRP ; protéine liée à la mésothéline MPF soluble
Plage de dosage 100 à 30 ng/ml
Sensibilité du dosage 100 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q13421
Symbole de gène(s) MSLN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Mésothéline
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis