Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour CMH de classe I humain
Code produit. 16881456 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16881456
Marque: Proteintech™ KE0003596T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines des molécules CMH de classe I endogènes
  • Reconnaît la protéine CMH de classe I humaine
  • Les antigènes CMH (complexe majeur d’histocompatibilité, connu chez l’humain comme antigènes des leucocytes humains, HLA), sont codés par des gènes situés sur le bras court du chromosome 6
    • Les molécules CMH de classe I sont des glycoprotéines membranaires polymorphes composées de deux chaînes polypeptidiques
      • Chaîne alpha lourde codée par les variants HLA-A, B ou C.
      • Chaîne bêta plus petite
    • Les protéines liant les peptides présentent des antigènes transformés aux lymphocytes T.
Procédé :
  • Anticorps CMH de classe I pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine CMH de classe I dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à CMH de classe I est ajouté pour détecter la protéine CMH de classe I capturée
  • Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001229687
Plage de dosage 31,25 à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 19,6 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 3105
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P04439
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human MHC class I ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine