Learn More
Gibco™ Microsomes humains, 50 donneurs
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
0.50mL
Description
Les microsomes du foie humain ont été mis en commun à partir de 50 donneurs individuels différents. Tous les donneurs sont représentés de manière égale pour un échantillon de population plus vrai. Entièrement caractérisés pour les principales activités du cytochrome P450 et pour sélectionner les enzymes de phase II.
Concentration protéique totale : 20 mg / ml
Nous fournissons des fractions sous-cellulaires du foie provenant de diverses espèces toxiques, notamment l’homme, les primates non humains (macaque crabier et macaque rhésus), le chien (Beagle), le rat (Sprague-Dawley), la souris (CD-1 et Balb-c) et la truite (truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions sous cellulaires
Concentration protéique totale : 20 mg / ml
Nous fournissons des fractions sous-cellulaires du foie provenant de diverses espèces toxiques, notamment l’homme, les primates non humains (macaque crabier et macaque rhésus), le chien (Beagle), le rat (Sprague-Dawley), la souris (CD-1 et Balb-c) et la truite (truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions sous cellulaires
Spécification
Spécification
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Sexe | Unisexe |
| Forme physique | Congelé |
| Tissue | Foie |
| Quantité | 0,5 ml |
| Pureté | Niveau de recherche |
| Espèces hôtes | Humaine |
| Concentration | 20 mg/ml |
| Type de produit | Microsome humain |
| Contenu et stockage | Store in ultracold freezer (-60 to -85°C) and protect from light. |
| Afficher plus |