missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Midkine (MK) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17824273
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17824273

Marque: Gibco™ 4501650UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human Midkine is a 13.4 kDa protein containing 123 amino acid residues including five intra-molecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Midkine is a retinoic acid-responsive, heparin-binding growth factor expressed in various cell types during embryogenesis. It promotes angiogenesis, cell growth, and cell migration. Midkine is also expressed in several carcinomas, suggesting that it may play a role in tumorigenesis, perhaps through its effects on angiogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P21741
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 4192
Poids moléculaire 13.4 kDa
Nom Human Midkine (MK)
Quantité 50 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène amphiregulin-associated protein; ARAP; FLJ27379; MDK; Mek; Midgestation and kidney protein; midkine; midkine (neurite growth-promoting factor 2); MK; MK1; NEGF2; Neurite outgrowth-promoting factor 2; Neurite outgrowth-promoting protein; Retanoic acid-responsive protein; retinoic acid inducible factor; retinoic acid-induced differentiation factor; retinoic acid-responsive protein
Nom usuel Midkine
Symbole de gène(s) Mdk
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence VAKKKDKVKK GGPGSECAEW AWGPCTPSSK DCGVGFREGT CGAQTQRIRC RVPCNWKKEF GADCKYKFEN WGACDGGTGT KVRQGTLKKA RYNAQCQETI RVTKPCTPKT KAKAKAKKGK GKD
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis