Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MIP-3 alpha/CCL20 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHCCL20
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA pour MIP-3 alpha/CCL20 permet la quantification du MIP-3α humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Hu MIP-3α naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide du MIP-3α humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine-3 alpha macrophage inflammatoire (MIP-3 alpha), également appelée CCL20, est exprimée dans le foie, les poumons, les ganglions lymphatiques et les lymphocytes du sang périphérique. Le MIP-3 alpha est fortement régulé par les signaux inflammatoires et régulé par le cytokine anti-inflammatoire IL-10. MIP-3 alpha signale par le biais du récepteur couplé aux protéines G, CCR6, et agit comme un chimioattractant pour les lymphocytes et les cellules dendritiques.Spécification
P78556 | |
1,5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
6364 | |
< 12 % | |
Chromogène, Anticorps de détection, Diluants, Conjugué HRP, Couvercles de plaque, Plaque(s) pré-enduite(s), Étalon, Solution d’arrêt, Tampon de lavage | |
96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,8-600 pg/ml | |
1,5 pg/ml à 600 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : Angiogénine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF humains | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CKb4,Exodus,LARC,MIP-3-alpha,MIP-3a,MIP3A,SCYA20,ST38 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
4 h 45 min |