missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de MIS / AMH humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human MIS/AMH quantitates human MIS/AMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MIS/AMH.
L’hormone anti-müllerienne (AMH) est un membre de la superfamille TGF bêta. Elle est sécrétée comme un précurseur lié au disulfure homodimère de 140 kDa qui est clivé pour libérer l’homodimère mature de 30 kDa. À l’origine classée comme une hormone testiculaire fœtale qui inhibe le développement des canaux müllériens, l’AMH est exprimée de façon post-natale par les cellules de Sertoli immatures et, à un degré moindre, par les cellules de la granulosa. L’AMH joue un rôle dans la différenciation des testicules et dans la régulation de la croissance des follicules ovariens.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Amh ; hormone anti-müllérienne (substance inhibitrice müllérienne) ; hormone anti-müllérienne ; hormone anti-müllérienne ; MIF ; MIS ; facteur inhibiteur müllerien ; substance inhibitrice müllérienne ; facteur inhibiteur müllerien ; substance inhibitrice müllérienne |
| Plage de dosage | 0,18 à 40 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,18 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P03971 |
| Symbole de gène(s) | AMH |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu