Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MMP-9 platine pour humain eBioscience™
Code produit. 15571487
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15571487 96 dosages 96 tests
15591487 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15571487 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS20162
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre le MMP-9 humain
  • Anticorps polyclonal anti-MMP-9 humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon de MMP-9 humain lyophilisé, 30 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de la métalloprotéinase matricielle humaine 9 (MMP-9 humaine) permet de quantifier la MMP-9 humaine dans le sérum, le plasma, les solutions tamponnées ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la MMP-9 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la MMP-9 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La MMP9 (métallopeptidase matricielle 9, GELB, CLG4B) est une métalloprotéinase matricielle, une famille d’endopeptidases dépendantes du zinc et du calcium qui dégradent les protéines de la matrice extracellulaire. La MMP9 est sécrétée sous forme de zymogène de 92 kDa et le clivage du pro-MMP9 entraîne une enzyme active avec un poids moléculaire de 82 kDa. La MMP9 possède un domaine de liaison à la gélatine composé de trois unités de fibronectine de type II, un domaine catalytique contenant le site de liaison au zinc, un domaine homologue au collagène de type V riche en proline et un domaine similaire à l’hémopexine. La MMP9 est produite par des monocytes, des macrophages, des neutrophiles, des kératinocytes, des fibroblastes, des ostéoclastes et des cellules endothéliales, et est impliquée dans les réponses inflammatoires, le remodelage tissulaire, la cicatrisation des plaies, la croissance tumorale et les métastases. La MMP9 est fournie par des cellules dérivées de la moelle osseuse et contribue à la carcinogenèse cutanée. De plus, la MMP9 dégrade les collagènes de type IV et V. Les études chez les singes rhésus suggèrent que l’enzyme est impliquée dans la mobilisation induite par l’IL-8 des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, et les études sur des modèles murins suggèrent un rôle dans le remodelage des tissus associés à la tumeur. Des études ont montré qu’un taux élevé de MMP9 est associé à la progression de la fibrillation auriculaire idiopathique et de l’anévrisme aortique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P14780
Plage de dosage 0,23-15,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,05 ng
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4318
Symbole de gène(s) CLG4B,GELB,MANDP2,MMP-9
Coefficient de variation inter-dosage 10.2%
Coefficient de variation intra-dosage 7.3
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Gélatinase 92 kDa, gélatinase B, GELB
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human MMP-9 Platinum ELISA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid
Usage exclusivement réservé à la recherche