Learn More
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Code produit 18682877 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 Slides
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18682877 5 Slides 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18682877 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP242058
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 Slides
Espèces Human
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin