Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de nestine / MMEL1 humaine
Description
Human Nestin/MMEL1 quantitates human Nestin/MMEL1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nestin/MMEL1.
La nestine est un filament intermédiaire de classe VI produit abondamment dans le système nerveux central (SNC) en développement et dans les cellules souches neuroépithéliales embryonnaires précoces. La nestine a été largement utilisée comme marqueur prédominant pour les cellules souches / progénitrices, les cellules de gliomes et les cellules endothéliales tumorales. De plus, la nestine est un marqueur angiogénique supérieur pour évaluer la néovascularité des cellules endothéliales dans les tumeurs. Des anticorps hautement spécifiques contre la nestine humaine peuvent aider à caractériser les cellules progénitrices en les différenciant en lignées distinctes, à améliorer le potentiel thérapeutique des cellules souches / progénitrices neurales humaines dans le traitement des maladies ou des lésions du SNC et à identifier les cellules tumorales neuroépithéliales. L’expression de la nestine a été observée dans les populations de cellules souches hématopoïétiques pancréatiques et est considérée comme un nouveau marqueur d’angiogenèse des cellules endothéliales en prolifération dans les tissus du cancer colorectal.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AA166324 ; C78523 ; ESTM46 ; FLJ21841 ; protéine de filament intermédiaire ; NBLA00170 ; Nes ; nestine |
| Plage de dosage | 0,32 à 75 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,32 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P48681 |
| Symbole de gène(s) | Nes |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.