missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de nestine / MMEL1 humaine

Code produit. 17135109
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17135109

Marque: Invitrogen™ EH334RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Nestin/MMEL1 quantitates human Nestin/MMEL1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nestin/MMEL1.

La nestine est un filament intermédiaire de classe VI produit abondamment dans le système nerveux central (SNC) en développement et dans les cellules souches neuroépithéliales embryonnaires précoces. La nestine a été largement utilisée comme marqueur prédominant pour les cellules souches / progénitrices, les cellules de gliomes et les cellules endothéliales tumorales. De plus, la nestine est un marqueur angiogénique supérieur pour évaluer la néovascularité des cellules endothéliales dans les tumeurs. Des anticorps hautement spécifiques contre la nestine humaine peuvent aider à caractériser les cellules progénitrices en les différenciant en lignées distinctes, à améliorer le potentiel thérapeutique des cellules souches / progénitrices neurales humaines dans le traitement des maladies ou des lésions du SNC et à identifier les cellules tumorales neuroépithéliales. L’expression de la nestine a été observée dans les populations de cellules souches hématopoïétiques pancréatiques et est considérée comme un nouveau marqueur d’angiogenèse des cellules endothéliales en prolifération dans les tissus du cancer colorectal.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion AA166324 ; C78523 ; ESTM46 ; FLJ21841 ; protéine de filament intermédiaire ; NBLA00170 ; Nes ; nestine
Plage de dosage 0,32 à 75 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,32 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P48681
Symbole de gène(s) Nes
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Nestine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis