Learn More
Molecular Probes™ Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit
Description
Le kit d’immunocytochimie de cellules-souches neurales humaines Molecular Probes™ permet d’analyser de manière optimale, en se basant sur des images, quatre marqueurs de cellules-souches neurales (CSN) humaines courants : la nestine, la PAX6, le SOX1 et le SOX2. Ce kit complet d’immunocytochimie (ICC) est composé d’un ensemble optimisé d’anticorps primaires et secondaires, d’une coloration de l’ADN nucléaire et de tous les tampons nécessaires pour compléter un protocole de coloration.
S’adaptant facilement à n’importe quelle plaque de culture, à n’importe quelle boîte de culture ou à n’importe quel format de lame, le kit d’immunocytochimie de cellules-souches neurales humaines comprend suffisamment de réactifs pour traiter 20 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 50 μl.
Confirmez l’expression de marqueurs clés de cellules-souches neurales à l’aide d’anticorps hautement spécifiques
Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon en mesurant plus d’un marqueur à la fois
Générer de belles images multiplexées tout en minimisant les efforts
Traitez les échantillons en toute confiance à l’aide d’un ensemble complet et optimisé de réactifs d’ICC
Confirmer l’expression de marqueurs de CSN
Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés pour leurs performances élevées dans l’analyse d’ICC des CSN. Ces anticorps sont tout à fait adaptés à la caractérisation des CSN générées à l’aide du milieu d’induction neurale des CSP Gibco™.
Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon
Gagnez du temps et économisez de précieux échantillons. Les combinaisons d’anticorps de ce kit ont été conçues pour permettre l’évaluation simultanée de deux marqueurs (p. ex., de la nestine et du SOX2 ou du SOX1 et de la PAX6) ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire.
Générer de belles images multiplexées
Grâce aux performances supérieures des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet d’obtenir de belles images multiplexées de l’expression des marqueurs de CSN en utilisant les ensembles de filtres bleus, verts et orange/rouges couramment disponibles.
Traiter les échantillons en toute confiance
Les tampons de fixation, de perméabilisation, de blocage et de lavage préparés vous permettent de vous concentrer sur les réponses aux questions scientifiques au lieu de passer du temps à déterminer la compatibilité des réactifs.
S’adaptant facilement à n’importe quelle plaque de culture, à n’importe quelle boîte de culture ou à n’importe quel format de lame, le kit d’immunocytochimie de cellules-souches neurales humaines comprend suffisamment de réactifs pour traiter 20 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 50 μl.
Confirmer l’expression de marqueurs de CSN
Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés pour leurs performances élevées dans l’analyse d’ICC des CSN. Ces anticorps sont tout à fait adaptés à la caractérisation des CSN générées à l’aide du milieu d’induction neurale des CSP Gibco™.
Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon
Gagnez du temps et économisez de précieux échantillons. Les combinaisons d’anticorps de ce kit ont été conçues pour permettre l’évaluation simultanée de deux marqueurs (p. ex., de la nestine et du SOX2 ou du SOX1 et de la PAX6) ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire.
Générer de belles images multiplexées
Grâce aux performances supérieures des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet d’obtenir de belles images multiplexées de l’expression des marqueurs de CSN en utilisant les ensembles de filtres bleus, verts et orange/rouges couramment disponibles.
Traiter les échantillons en toute confiance
Les tampons de fixation, de perméabilisation, de blocage et de lavage préparés vous permettent de vous concentrer sur les réponses aux questions scientifiques au lieu de passer du temps à déterminer la compatibilité des réactifs.
Spécification
Spécification
| Conjugué | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 |
| Quantité | 20 tests |
| Contenu et stockage | Contenu : |
| Type de produit | Kit d’immunocytochimie |