Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de NGAL humain Platinum eBioscience™
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Description
Includes
Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonaux sur contre le NGAL humain
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
Spécification
Spécification
| Sensibilité du dosage | 6,5 pg/ml |
| Type d’échantillon | Plasma (EDTA, citrate, héparine), Sérum, Surnageant de culture cellulaire |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Quantité | 96 dosages |
| Volume d’échantillon | 50 μl |
| Synonyme | Lipocaline-2, LCN2, 24p3, MSFI, NGAL, oncogène 24p3, lipocaline associée à la gélatinase neutrophile |
| Cible | Analyse NGAL |