missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human NNT-1/BCSF-3 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17854393
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17854393

Marque: Gibco™ 450181MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human NNT-1/BCSF-3 is a 22.4 kDa protein containing 199 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

NNT-1/BCSF-3 is a neurotrophic factor with B-cell-stimulating capabilities. Expressed in the lymph nodes and spleen, NNT-1/BCSF-3 activates glycoprotein 130 (gp130) and leukemia inhibitory factor receptor member b (LIFR-b) by binding and inducing the tyrosine phosphorylation of these receptors. In vitro, it supports the survival of chick embryo motor and sympathetic neurons. In mice, NNT-1/BCSF-3 induces serum amyloid A, causes body weight loss, and B cell hyperplasia associated with increases in serum IgG and IgM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9UBD9
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 23529
Poids moléculaire 22.4 kDa
Nom Human NNT-1/BCSF-3
Quantité 1 mg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène b cell-stimulating factor 3; B-cell stimulating factor 3; B-cell stimulatory factor 3; B-cell-stimulating factor 3; Bsf3; BSF-3; Cardiotrophin-like cytokine factor 1; CISS2; Clc; CLCF1; CRLF1 associated cytokine-like factor 1; neurotrophin-1/B-cell stimulating factor-3; NNT1; NNT-1; NNT-1/BSF-3; Novel neurotrophin-1; NR6
Nom usuel NNT1
Symbole de gène(s) CLCF1
Activité biologique NT-1/BCSF-3 weakly supports chick E8 DRG neurite outgrowth (at a concentration of 1.0 ng/ml)
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MLNRTGDPGP GPSIQKTYDL TRYLEHQLRS LAGTYLNYLG PPFNEPDFNP PRLGAETLPR ATVDLEVWRS LNDKLRLTQN YEAYSHLLCY LRGLNRQAAT AELRRSLAHF CTSLQGLLGS IAGVMAALGY PLPQPLPGTE PTWTPGPAHS DFLQKMDDFW LLKELQTWLW RSAKDFNRLK KKMQPPAAAV TLHLGAHGF
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis