Learn More
Gibco™ Human NT-4, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17813093
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
Code produit. 17813093
Marque: Gibco™ AF45004100UG
Recombinant Protein
Recombinant Human NT-4 is a noncovalently linked homodimer of two 14.0 kDa polypeptide monomers (260 total amino acid residues). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is a member of a family of neurotrophic factors, neurotrophins, that control survival and differentiation of mammalian neurons. The expression of this gene is ubiquitous and less influenced by environmental signals. While knock-outs of other neurotrophins including nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, and neurotrophin 3 prove lethal during early postnatal development, NTF5-deficient mice only show minor cellular deficits and develop normally to adulthood.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P34130
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 4909
Poids moléculaire 28.1 kDa
Nom Human NT-4, Animal-Free
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.1 EU/ μg
Alias de gène 2900040K06Rik; AI462899; GLC10; GLC1O; neurotrophic factor 4; neurotrophic factor 5; neurotrophin 4; Neurotrophin 4/5; neurotrophin 5; Neurotrophin 5 (neurotrophin 4/5); neurotrophin 5 (neurotrophin 4/5); neurotrophin-4; Neurotrophin-5; neutrophic factor 4; Neutrophic factor 5; NT4; NT-4; NT4/5; NT-4/5; NT4/NT5; NT4P; NT5; NT-5; Ntf4; Ntf5; Ntf-5
Nom usuel NTF4
Symbole de gène(s) NTF4
Activité biologique Determined by its ability to bind recombinant human TrkB Fc Chimera in a functional ELISA.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence GVSETAPASR RGELAVCDAV SGWVTDRRTA VDLRGREVEV LGEVPAAGGS PLRQYFFETR CKADNAEEGG PGAGGGGCRG VDRRHWVSEC KAKQSYVRAL TADAQGRVGW RWIRIDTACV CTLLSRTGRA
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt