Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IgA d’ostéopontine platine pour humain eBioscience™
Code produit. p-7092007
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15591577
Marque: Invitrogen™ BMS2066
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’ostéopontine humaine
  • Anticorps polyclonal anti-ostéopontine humaine conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’ostéopontine humaine lyophilisé, 60 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’étalonneur
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de l’ostéopontine humaine (OPN humaine) permet de quantifier l’OPN humaine dans le sérum, le plasma, les solutions tampons ou les milieux de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement le OPN humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’OPN humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariés.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’ostéopontine est une glycoprotéine contenant de l’acide arginine-glycine-aspartique (RGD) qui interagit avec les intégrines et le CD44 comme récepteurs majeurs. C’est une protéine multifonctionnelle impliquée dans la minéralisation des os, l’adhésion de cellules, la migration cellulaire, la transformation et les maladies inflammatoires chroniques. Le clivage protéolytique par la thrombine et les métalloprotéinases matricielles proches de la séquence Arg-Gly-Asp se liant à l’intégrine module la fonction de l’OPN et ses propriétés de liaison à l’intégrine. Les fragments d’ostéopontine clivés à la thrombine sont surexprimés dans les tumeurs gliales malignes et fournissent une niche moléculaire offrant un avantage en termes de survie et constituent un nouveau substrat pour la plasmine et la cathepsine D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10451
Plage de dosage 0,47-30 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,26 ng
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6696
Symbole de gène(s) BNSP,BSPI,ETA-1,OPN
Coefficient de variation inter-dosage 6.1%
Coefficient de variation intra-dosage 6.7
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme OPN, LTA-1, BSP-1, SPP1
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche