Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant d’ostéoprotegérine (TNFRSF11B) humaine
Code produit. 15581507
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Code produit. 15581507
Marque: Invitrogen™ BMS2021INST
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps polyclonal contre l’OPG, conjugué à la biotine (anticorps polyclonal anti-OPG), streptavidine-HRP et diluant d’échantillon, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe d’étalonnage ostéoprotégérine humaine (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Diluant d’échantillon (à utiliser lorsqu’une prédilution externe des échantillons est nécessaire)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive
Kit ELISA instantané
Le test ELISA pour ostéoprotégérine humaine (TNFRSF11B) (OPG humaine) quantifie l’OPG humaine dans le sérum, le plasma, les surnageants de culture cellulaire ou d’autres liquides organiques humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le OPG humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour OPG humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par la liaison du second anticorps (détecteur) à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Un anticorps conjugué à l’enzyme lie le sandwich formé. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Agit en tant que récepteur leurre pour le TNFSF11 / RANKL et neutralise ainsi sa fonction dans l’ostéoclastogenèse. Inhibe l’activation des ostéoclastes et favorise l’apoptose des ostéoclastes in vitro. L’homéostase osseuse semble dépendre du rapport local entre le TNFSF11 et le TNFRSF11B. Peut également jouer un rôle dans la prévention de la calcification artérielle. Peut agir comme récepteur leurre pour le TNFSF10 / TRAIL et protéger contre l’apoptose. La liaison TNFSF10 / TRAIL bloque l’inhibition de l’ostéoclastogenèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O00300
Plage de dosage 15,6-1,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,5 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4982
Symbole de gène(s) OCIF,OPG,PDB5,TR1
Coefficient de variation inter-dosage 8%
Coefficient de variation intra-dosage 7
Contenus des kits Microplaque à 96 puits préenduite, Anticorps de détection biotinylé, Diluant d’échantillon, lyophilisé, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Solution d’arrêt, Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Ostéoprotegérine, membre 11b de la superfamille TNF-R
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche