Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Pancreas |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Tumor |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Type de produit | Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche