Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18707613 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18707613 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18707613 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    459.90€ / 1mg
    Économisez 27.10€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Western Blot, Immunoprecipitation
The Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Pancreas
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche