missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de polypeptide pancréatique / PP humain
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
Le polypeptide pancréatique (PP) est un peptide de 36 résidus d’acides aminés ayant une séquence et une homologie structurale 3-D avec NPY et PYY. Le PP est le moins conservé des trois peptides et a été le premier à être identifié. Il est presque exclusivement exprimé dans le pancréas endocrinien et libéré en réponse à la stimulation cholinergique et à l’apport alimentaire. Le PP a des effets inhibiteurs sur la sécrétion de la vésicule biliaire, la motilité intestinale et la sécrétion pancréatique. Le PP peut servir de marqueur pour certaines tumeurs endocriniennes intestinales, y compris les tumeurs carcinoïdes.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AV061413 ; peptide d’extrémité C-terminale ; HGNC:9327 ; IGSPP ; IOPPP ; obinepitide ; polypeptide pancréatique ; hormone pancréatique ; icosapeptide pancréatique ; polypeptide pancréatique ; polypeptide pancréatique Y ; prohormone pancréatique ; précurseur de prohormone pancréatique ; précurseur de prohormone pancréatique ; PH ; PI ; PNP ; PP ; PP1 ; PPA1 ; PPase ; Ppy ; prépro-PP (polypeptide prépropancréatique) ; SID6-8061 |
| Plage de dosage | 4 à 1 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P01298 |
| Symbole de gène(s) | PPY |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu