Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de polypeptide pancréatique / PP humain
Code produit. p-7219559
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17185129
Marque: Invitrogen™ EH357RBX5
ELISA
Human Pancreatic Polypeptide/PP quantitates human Pancreatic Polypeptide/PP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pancreatic Polypeptide/PP.
Le polypeptide pancréatique (PP) est un peptide de 36 résidus d’acides aminés ayant une séquence et une homologie structurale 3-D avec NPY et PYY. Le PP est le moins conservé des trois peptides et a été le premier à être identifié. Il est presque exclusivement exprimé dans le pancréas endocrinien et libéré en réponse à la stimulation cholinergique et à l’apport alimentaire. Le PP a des effets inhibiteurs sur la sécrétion de la vésicule biliaire, la motilité intestinale et la sécrétion pancréatique. Le PP peut servir de marqueur pour certaines tumeurs endocriniennes intestinales, y compris les tumeurs carcinoïdes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AV061413 ; peptide d’extrémité C-terminale ; HGNC:9327 ; IGSPP ; IOPPP ; obinepitide ; polypeptide pancréatique ; hormone pancréatique ; icosapeptide pancréatique ; polypeptide pancréatique ; polypeptide pancréatique Y ; prohormone pancréatique ; précurseur de prohormone pancréatique ; précurseur de prohormone pancréatique ; PH ; PI ; PNP ; PP ; PP1 ; PPA1 ; PPase ; Ppy ; prépro-PP (polypeptide prépropancréatique) ; SID6-8061
Plage de dosage 4 à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P01298
Symbole de gène(s) PPY
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible PPY
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min