Learn More
Novus Biologicals™ Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Endocrine |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Tumor |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche