Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Park7 / DJ-1 humaine
Code produit. 17105139
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17105139
Marque: Invitrogen™ EH359RBX5
ELISA
Human Park7/DJ-1 quantitates human Park7/DJ-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Park7/DJ-1.
Le produit de ce gène appartient à la famille des protéines peptidase C56. Il agit comme un régulateur positif de la transcription dépendante des récepteurs d’androgènes. Il peut également jouer le rôle d’un chaperon sensible à la redox en tant que capteur de stress oxydatif. De plus, il protège apparemment les neurones du stress oxydatif et de la mort cellulaire. Les défauts de ce gène sont la cause de la maladie de Parkinson autosomique récessive à apparition précoce 7. Deux variantes de transcription codant la même protéine ont été identifiées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Cap1 ; protéine associée à la contraception 1 ; CTA-215D11.1 ; DJ1 ; DJ-1 ; protéine DJ-1 ; apparition précoce 7 ; protéine de liaison au sperme sécrétoire de l’épididyme Li 67 p ; protéine de fertilité SP22 ; FLJ27376 ; FLJ34360 ; FLJ92274 ; HEL-S-67 p ; protéine hypothétique LOC449674 ; maillard déglycase ; oncogène DJ1 ; OTTHUMP00000001350 ; OTTHUMP00000001351 ; park7 ; GÈNE PARK7 ; PARK7/DJ1 ; maladie de Parkinson (récessive autosomique, apparition précoce) 7 ; maladie de Parkinson 7 ; protéine de la maladie de Parkinson 7 ; homologue de la protéine de la maladie de Parkinson 7 ; homologue de la protéine de la maladie de Parkinson 7 ; déglycase de l’acide nucléique/protéique DJ-1 ; protéine de Parkinson 7 ; déglycase associée au parkinsonisme ; déglycase associée au parkinsonisme ; protéine CAP1 ; déglycase protéique DJ-1 ; déglycase protéique DJ-1 zDJ-1 ; protéine DJ-1 ; protéine similaire à DJ-1 protéique ; protéine DJ-1 zDJ-1 ; déglycase d’acide nucléique/protéique DJ-1 ; sous-unité de régulation de la protéine de liaison à l’ARN ; SP22 ; zDj-1 ; zgc:103725
Plage de dosage 32 à 8 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 32 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q99497
Symbole de gène(s) Park7
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible DJ-1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min