Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Park7 / DJ-1 humaine
Description
Human Park7/DJ-1 quantitates human Park7/DJ-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Park7/DJ-1.
Le produit de ce gène appartient à la famille des protéines peptidase C56. Il agit comme un régulateur positif de la transcription dépendante des récepteurs d’androgènes. Il peut également jouer le rôle d’un chaperon sensible à la redox en tant que capteur de stress oxydatif. De plus, il protège apparemment les neurones du stress oxydatif et de la mort cellulaire. Les défauts de ce gène sont la cause de la maladie de Parkinson autosomique récessive à apparition précoce 7. Deux variantes de transcription codant la même protéine ont été identifiées pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Cap1 ; protéine associée à la contraception 1 ; CTA-215D11.1 ; DJ1 ; DJ-1 ; protéine DJ-1 ; apparition précoce 7 ; protéine de liaison au sperme sécrétoire de l’épididyme Li 67 p ; protéine de fertilité SP22 ; FLJ27376 ; FLJ34360 ; FLJ92274 ; HEL-S-67 p ; protéine hypothétique LOC449674 ; maillard déglycase ; oncogène DJ1 ; OTTHUMP00000001350 ; OTTHUMP00000001351 ; park7 ; GÈNE PARK7 ; PARK7/DJ1 ; maladie de Parkinson (récessive autosomique, apparition précoce) 7 ; maladie de Parkinson 7 ; protéine de la maladie de Parkinson 7 ; homologue de la protéine de la maladie de Parkinson 7 ; homologue de la protéine de la maladie de Parkinson 7 ; déglycase de l’acide nucléique/protéique DJ-1 ; protéine de Parkinson 7 ; déglycase associée au parkinsonisme ; déglycase associée au parkinsonisme ; protéine CAP1 ; déglycase protéique DJ-1 ; déglycase protéique DJ-1 zDJ-1 ; protéine DJ-1 ; protéine similaire à DJ-1 protéique ; protéine DJ-1 zDJ-1 ; déglycase d’acide nucléique/protéique DJ-1 ; sous-unité de régulation de la protéine de liaison à l’ARN ; SP22 ; zDj-1 ; zgc:103725 |
| Plage de dosage | 32 à 8 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 32 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q99497 |
| Symbole de gène(s) | Park7 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |