missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Quantité d’emballage:
15 plaques
2 plaques
5 plaques
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human Histone H2AX.
Spécification
Spécification
| Type de produit | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Human |
| Conjugué | Biotin |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3014 |
| Synonyme | H2A.X, H2A/X, H2AFX |
| Quantité d’emballage | 5 plaques |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu