missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA

Code produit. 30021382
Click to view available options
Quantité d’emballage:
15 plaques
2 plaques
5 plaques
Conditionnement:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30021382

Marque: R&D Systems™ DYC22882

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates

The Human Phospho-Histone H2AX (S139) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human Histone H2AX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins
Quantité 1 Kit
Espèces Human
Conjugué Biotin
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 3014
Synonyme H2A.X, H2A/X, H2AFX
Quantité d’emballage 2 plaques
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis