Learn More
Invitrogen™ Human PLGRKT (aa 16-52) Control Fragment Recombinant Protein
Code produit. 30201416
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
Code produit. 30201416
Marque: Invitrogen™ RP90083
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52532 (PA5-52532. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The exact function of C9orf46 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9HBL7
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 55848
Nom Human PLGRKT (aa 16-52) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène 1110007H22Rik; 5033414D02Rik; AD025; AI852040; C9orf46; MDS030; Plasminogen receptor (KT); plasminogen receptor with a C-terminal lysine; plasminogen receptor, C-terminal lysine transmembrane protein; Plg-R(KT); PLGRKT; Plg-RKT; RGD1306839; transmembrane protein C9orf46; transmembrane protein C9orf46 homolog
Nom usuel PLGRKT
Symbole de gène(s) PLGRKT
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence QKEFMLMNARLQLERQLIMQSEMRERQMAMQIAWSRE
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining