Learn More
STEMCELL Technologies Human Pluripotent Stem Cell Naïve State qPCR Array
Code produit. p-7217566
Encompass_Preferred
Click to view available options
Format:
96-well Plate Type 3
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17129291
Marque: STEMCELL Technologies 07523
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For characterization of gene expression associated with hPSC naïve or primed states
  • Characterize your hPSCs by accurately measuring their gene expression profile to determine their status along the spectrum from naïve to primed pluripotency
  • The Human Pluripotent Stem Cell (hPSC) Naïve State qPCR Array has validated primers and probes to detect 90 genes preselected for their demonstrated differential expression in naïve state and primed hPSCs and their derivatives, as well as 6 endogenous control genes
  • TBP (TATA box-binding protein) qPCR Control Template is provided as a synthetic DNA positive control
  • Naïve state hPSCs are self-renewing, retain the properties of the pre-implantation blastocyst, and can differentiate to both embryonic and extra-embryonic lineages
  • Primed hPSCs are also self-renewing, but they are restricted to differentiation along the three embryonic germ layers
Spécification
Description Pluripotent Stem Cells
Format 96-well Plate Type 3
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR)
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.