Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’élastase PMN (neutrophile) humaine
Code produit. 15581857
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15581857
Marque: Invitrogen™ BMS269
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps polyclonal contre la PMN-élastase humaine
  • Anticorps polyclonal conjugué à la HRP anti-alpha-PI, prêt à l’emploi
  • Étalon d’élastase PMN-humain lyophilisé, 10 ng/ml lors de la reconstitution
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle faible, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de lavage (10x)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide chlorhydrique 2M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de la PMN-élastase humaine (Neutrophile) quantifie la PMN-élastase humaine dans le plasma, l’exsudat, le liquide de lavage bronchoalvéolaire, le liquide céphalo-rachidien et le plasma séminal, ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement la PMN-élastase humaine (Neutrophile) naturelle et recombinante. Principe de la méthode : le test ELISA sandwich en phase solide de la PMN-élastase humaine (Neutrophile) (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les élastases forment une sous-famille de protéases sérines qui hydrolysent de nombreuses protéines en plus de l’élastine. Les humains ont six gènes d’élastase qui codent pour les protéines structurellement similaires élastase 1, 2, 2A, 2B, 3A, et 3B. L’élastase 2 hydrolyse les protéines dans des lysosomes neutrophiles spécialisés, appelés grains azurophiles, ainsi que les protéines de la matrice extracellulaire après la libération de la protéine par les neutrophiles activés. L’élastase 2 peut jouer un rôle dans les maladies dégénératives et inflammatoires par sa protéolyse du collagène IV et de l’élastine de la matrice extracellulaire. Cette protéine dégrade la protéine membranaire externe A (OmpA) d’E. coli ainsi que les facteurs de virulence de bactéries telles que Shigella, Salmonella et Yersinia. Les mutations de ce gène sont associées à une neutropénie cyclique et à une neutropénie congénitale sévère. Ce gène est regroupé avec d’autres membres de la famille des gènes de la protéase sérine, des gènes de l’azurocidine 1 et de la protéinase 3, au niveau du chromosome 19pter. Les 3 gènes sont exprimés de manière coordonnée et leurs produits protéiques sont conditionnés ensemble en grains d’azurophil pendant la différenciation des neutrophiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08246
Plage de dosage 0,16-10,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,98 pg/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide céphalo-rachidien, Liquide de lavage, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1991
Symbole de gène(s) ELA2,GE,HLE,HNE,NE,PMN-E,SCN1
Coefficient de variation inter-dosage 5.6%
Coefficient de variation intra-dosage 4.8
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide céphalorachidien, 10 μl ; liquide de lavage, 10 μl ; plasma, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Élastase-2, élastase leucocytaire, élastase neutrophile
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 h 20 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche