Learn More
Invitrogen™ Human PPRC1 (aa 1263-1368) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196900
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30196900
Marca: Invitrogen™ RP106788
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84352 (PA5-84352. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The protein encoded by this gene is similar to PPAR-gamma coactivator 1 (PPARGC1/PGC-1), a protein that can activate mitochondrial biogenesis in part through a direct interaction with nuclear respiratory factor 1 (NRF1). This protein has been shown to interact with NRF1. It is thought to be a functional relative of PPARGC1 that activates mitochondrial biogenesis through NRF1 in response to proliferative signals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Numéro d’adhésion Q5VV67
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 23082
Nom Human PPRC1 (aa 1263-1368) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène A930018M19; BC013720; KIAA0595; mKIAA0595; peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator-related 1; peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-related protein 1; peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator-related 1; PGC-1-related coactivator; PPRC1; PRC; RP11-302K17.6
Nom usuel PPRC1
Symbole de gène(s) PPRC1
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence LKPEGVTEAKHPAAVRLQEGVHGPSRVHVGSGDHDYCVRSRTPPKKMPALVIPEVGSRWNVKRHQDITIKPVLSLGPAAPPPPCIAASREPLDHRTSSEQADPSAP
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado