Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de proprotéine convertase 9 / PCSK9 humaine
Code produit. 17174683
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17174683
Marque: Invitrogen™ EH384RB
ELISA
Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
La PCSK9 est une proprotéine convertase appartenant à la sous-famille des protéinases K de la famille des subtilases sécrétrices. Cette protéine est synthétisée sous forme de proenzyme soluble qui subit un traitement intramoléculaire autocatalytique dans le réticulum endoplasmique. La protéine peut fonctionner comme une proprotéine convertase. La protéine joue un rôle dans l’homéostasie du cholestérol et peut avoir un rôle dans la différenciation des neurones corticaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Al415265 ; AI747682 ; convertase subtilisine ; préproprotéine de type 9 de la convertase subtilisine/kexine ; FH3 ; HCHOLA3 ; hypercholestérolémie ; LDLCQ1 ; Narc1 ; NARC-1 ; convertase régulée par l’apoptose neurale 1 ; convertase régulée par l’apoptose neurale 1 ; OTTHUMP00000009833 ; PC9 ; Pcsk9 ; proprotéine convertase 9 ; proprotéine convertase PC9 ; proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 ; PSEC0052 ; protéase similaire à la subtilisine/kexine PC9
Plage de dosage 1,2 à 300 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,2 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q8NBP7
Symbole de gène(s) PCSK9
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible PCSK9
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min