Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de proprotéine convertase 9 / PCSK9 humaine
Description
Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
La PCSK9 est une proprotéine convertase appartenant à la sous-famille des protéinases K de la famille des subtilases sécrétrices. Cette protéine est synthétisée sous forme de proenzyme soluble qui subit un traitement intramoléculaire autocatalytique dans le réticulum endoplasmique. La protéine peut fonctionner comme une proprotéine convertase. La protéine joue un rôle dans l’homéostasie du cholestérol et peut avoir un rôle dans la différenciation des neurones corticaux.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Al415265 ; AI747682 ; convertase subtilisine ; préproprotéine de type 9 de la convertase subtilisine/kexine ; FH3 ; HCHOLA3 ; hypercholestérolémie ; LDLCQ1 ; Narc1 ; NARC-1 ; convertase régulée par l’apoptose neurale 1 ; convertase régulée par l’apoptose neurale 1 ; OTTHUMP00000009833 ; PC9 ; Pcsk9 ; proprotéine convertase 9 ; proprotéine convertase PC9 ; proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 ; PSEC0052 ; protéase similaire à la subtilisine/kexine PC9 |
| Plage de dosage | 1,2 à 300 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,2 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q8NBP7 |
| Symbole de gène(s) | PCSK9 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |