Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour prostatine / PRSS8 humaine
Code produit. 15475113
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15475113
Marque: Invitrogen™ EHPRSS8
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour prostasine/PRSS8 humaine permet la quantification de la prostasine humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement la prostasine humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la prostatine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Ce gène code un trypsinogène, qui est un membre de la famille trypsine des protéases à sérine. Cette enzyme est fortement exprimée dans l’épithélium de la prostate et est l’une des enzymes protéolytiques présentes dans le liquide séminal. La proprotéine est clivée pour produire une chaîne légère et une chaîne lourde qui sont associées à une liaison disulfure. Elle est active sur les liaisons peptidiques impliquant le groupe carboxyle de la lysine ou de l’arginine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q16651
Plage de dosage 32,77-8000 pg/ml
Sensibilité du dosage 30 pg/ml
Plage d’étalonnage 30 pg/ml à 8000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : ANGPTL3 humaine, bêta IG-H3, CA9, cathepsine B, CD23, CHI3L1, CTLA-4, DKK-4, DPPIV, EDA-A2, érythropoïétine R, FGF-6, FGF-9, gaz 1, GITR, IGFBP-5, IL-1 F5, IL-1 F6, IL-1 F7, IL-1 F8, IL-1 F9, IL-1 F10, IL-1 R5, IL-21, IL-18, IL-20, IL-34, IL-5 R alpha, IL-10 R alpha, layiline, leptine R, marapsine, mer, MMP-7, P-cadhérine, PSMA, SIGIRR, TGF bêta R3, facteur de coagulation III, TWEAK.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 5652
Symbole de gène(s) PRSS8
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cycle & prolifération cellulaires
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CAP1, PROSTASINE
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min