Learn More
Invitrogen™ Human PTH1R ELISA Kit
Description
Human PTH1R quantitates human PTH1R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTH1R.
Le récepteur de l’hormone parathyroïde 1 fait partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Cette protéine est un récepteur de l’hormone parathyroïde (PTH) et de l’hormone similaire à l’hormone parathyroïde (PTHLH). L’activité de ce récepteur est médiée par des protéines G qui activent l’adénylylcyclase ainsi qu’un deuxième système de messager phosphatidyl inositol-calcium. On sait que les défauts de ce récepteur sont la cause de la chondrodysplasie métaphysique de Jansen (JMC), de la chondrodysplasie du type Blomstrand (BOCD), ainsi que de l’enchodromatose. On a signalé que le récepteur de l’hormone parathyroïde 1 était exprimé dans l’os, le sein, le cerveau, le côlon, le système gastro-intestinal, le rein, le foie, le placenta, la peau, le cordon ombilical et l’utérus.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | MGC138426 ; MGC138452 ; parathormone ; parathyrine ; récepteur de l’hormone parathyroïde 1 ; récepteur de l’hormone parathyroïde ; récepteur de l’hormone parathyroïde 1 ; récepteur peptidique lié à l’hormone parathyroïde/hormone parathyroïde ; récepteur de la protéine liée à l’hormone parathyroïde/hormone parathyroïde ; PFE ; PPR ; PTH ; récepteur de PTH/PTHr ; récepteur de PTH/PTHrP ; récepteur de PTH/PTHrP de type I ; récepteur de PTH1 ; PTH1R ; PTHR ; PTHR1 ; PTHrel ; récepteur de peptides lié à la PTH ; PTHrP-R ; récepteur de PTHrP ; récepteur à sept hélices transmembranaires |
| Plage de dosage | 8,19 à 2 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 8,2 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q03431 |
| Symbole de gène(s) | Pth1r |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |