Learn More
Invitrogen™ Human PTX-3 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human PTX-3 quantitates human PTX-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTX-3.
Les pentraxines sont une superfamille de protéines caractérisée par une structure multimérique cyclique. La Ptx3, également connue sous le nom de séquence génétique stimulée par le facteur de nécrose tumorale-14 (TSG14), est un récepteur de reconnaissance de modèle sécrété qui a un rôle non redondant dans la résistance à certains agents microbiens. La Ptx3 appartient à la famille des pentraxines longues, qui ont des domaines de pentraxine d’extrémité C-terminale et de nouveaux domaines amino-terminaux. La Ptx3 se lie à certains agents pathogènes, notamment Aspergillus fumigatus, Pseudomonas aeruginosa et Salmonella typhimurium. Elle est synthétisée dans la glomérulonéphrite d’IgA et active les cellules mésangiales. La sécrétion de Ptx3 dans les cellules adipeuses peut être induite par le TNF. La Ptx3 est également impliquée dans l’amplification des réactions inflammatoires et la régulation de l’immunité innée. Le gène PTX3 humain se situe sur le chromosome 3q25.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai607804 ; pentraxine longue 3 ; liée à la pentaxine ; protéine liée à la pentaxine PT x 3 ; pentraxine 3 ; pentraxine 3, longue ; liée à la pentraxine ; gène lié à la pentraxine ; protéine liée à la pentraxine PT x 3 ; Pt x 3 ; protéine induite par TNF alpha 5 ; TNFAIP5 ; TSG14 ; TSG-14 ; protéine induite par le facteur de nécrose tumorale alpha 5 ; protéine 14 du gène inductible par le facteur de nécrose tumorale ; protéine inductible par le facteur de nécrose tumorale TSG-14 |
| Plage de dosage | 0,08 à 20 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,08 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P26022 |
| Symbole de gène(s) | PTX3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |