Learn More
R&D Systems™ Human RAGE Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
6 plaques
Suffisant pour:
1 plaque à 96 puits
6 plaques de 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human RAGE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human AGER in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 78.00 - 5000pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 16.14pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human RAGE |
| Suffisant pour | 6 plaques de 96 puits |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |