missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant de RANTES humain

Code produit. 15561887
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15561887

Marque: Invitrogen™ BMS2872INST

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murine) contre le RANTES humain, conjugué à la biotine (anticorps polyclonal contre le RANTES), diluant d’échantillon et streptavidine-HRP, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon RANTES humain (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Solution d’arrêt (Acide phosphoreux 1M)
  • Couvercles de plaques adhésives

Kit ELISA instantané

The Human RANTES(Hu regulated upon activation, normal T-cell expressed and secreted)) ELISA quantitates Hu RANTES in human serum, plasma, cell culture supernatants, amniotic fluid or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu RANTES. Principle of the method The Human RANTES solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Reconnaît l’IP-10 naturelle et recombinante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P13501
Plage de dosage 31,3-2,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4,2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide amniotique, Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6352
Symbole de gène(s) D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP
Coefficient de variation inter-dosage 9.9%
Coefficient de variation intra-dosage 6.9%
Contenus des kits Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, lyophilisé, Solution d’arrêt, Microplaque à 96 puits préenduite, Diluant d’échantillon, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide amniotique, 10 μl ; plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Cytokine A5 inductible de petite taille, SIS-delta, CCL5
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis