Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant BDNF
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
1 000 μg
500 μg
Conditionnement:
1000µg
500µg
Description
- Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), like nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3), and neurotrophin-4 (NT-4), is a member of the NGF family of neurotrophins, which are required for the differentiation and survival of specific neuronal subpopulations in both the central and the peripheral nervous systems
- BDNF binds with high affinity to the tropomyosin receptor kinase B (TrkB), and activates AKT and ERK pathways
- It is expressed in the hippocampus, cortex, and synapses of the basal forebrain
- BDNF acts as a survival factor for human embryonic stem cells when plated on either feeder cells or Corning™ Matrigel™
Spécification
Spécification
| Nom | Abrineurin, ANON2, BULN2, Neurotrophin, MGC34632 |
| Quantité | 10 μg |
| Type de cellule | Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons |
| Pureté ou qualité | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.