Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant HBEGF
Code produit. 17129731
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
Code produit. 17129731
Marque: STEMCELL Technologies 78163
Heparin-binding EGF-like growth factor
  • Heparin-binding epidermal growth factor (EGF)-like growth factor (HBEGF) is a member of the EGF family (Nishi & Klagsbrun)
  • HBEGF promotes blastocyst adhesion to the uterine wall (Iwamoto & Mekada)
  • It also plays a role in smooth muscle cell hyperplasia and brain injury (Nishi & Klagsburn)
  • HBEGF produced by CD4+ T cells promotes wound healing by stimulating migration and proliferation of keratinocytes, fibroblasts, and smooth muscle cells (Blotnick et al.) It binds to EGFR, ErbB4, ErbB2, and ErbB3, activating the PI3K/AKT signaling cascade (Iwamoto & Mekada)
  • HBEGF is produced in a variety of cells, where it contributes to physiological and pathological processes
  • HBEGF is overexpressed in ovarian, breast, gastric, colorectal, pancreatic, and endometrial cancers, which likely contributes to pathogenesis (Miyata et al.)
Spécification
Nom Diphtheria toxin receptor, DTR, HBEGF, Heparin binding EGF-like growth factor
Quantité 10 μg
Type de cellule Fibroblasts; Keratinocytes; Smooth Muscle; T Cells, CD4+
Pureté ou qualité ≥95%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.