Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant RANTES (CCL5)
Code produit. 17181046
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
20µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17181046
missing translation for 'mfr': STEMCELL Technologies 78099
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted
  • RANTES (regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted), also known as CCL5, is a member of the CC family of chemokines and is able to recruit leukocytes to sites of inflammation
  • RANTES is secreted by T lymphocytes, macrophages, platelets, synovial fibroblasts, tubular epithelium, and certain types of tumor cells
  • This chemokine exerts its effect by interacting with the chemokine receptors CCR1, CCR3, CCR4, and CCR5
  • RANTES plays an active role in recruiting a variety of leukocytes into inflammatory sites, including T cells, macrophages, eosinophils, and basophils
  • In collaboration with certain cytokines that are released by T cells such as IL-2 and IFN-γ, RANTES also induces the activation and proliferation of NK cells to generate CC chemokine-activated killer cells, which are highly cytolytic
Spezifikation
Nom D17S136, Eosinophil chemotactic cytokine, Regulated upon activation normally T-expressed and secreted, SIS-delta, Small-inducible cytokine A5, T-cell specific protein p288
Quantité 20 μg
Type de cellule B Cells; Dendritic Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Monocytes; NK Cells; Other; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+
Pureté ou qualité ≥95%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt