Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant Shh (C24II)
Code produit. 17014427
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
1 000 μg
50 μg
Conditionnement:
50µg
Code produit. 17014427
Marque: STEMCELL Technologies 78065
Sonic hedgehog
  • Sonic hedgehog (Shh) is a member of the Hedgehog family of secreted signaling proteins that has a prominent role in patterning during early mammalian development (Ho & Scott)
  • It is expressed during early embryogenesis in a variety of tissues (Finco et al.) During patterning of the central nervous system, Shh directly acts on cells to specify neural cell fates, regulates proliferation and survival of oligodendrocytes precursors and neural crest cells and stimulates proliferation, differentiation and axon growth (Ho & Scott; Martí)
  • Shh also regulates T cell differentiation and activation (Crompton et al.) Recombinant human Shh (C24II; rhShh) is a fully biologically active molecule
Spécification
Nom HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, Sonic hedgehog, TPT, TPTPS
Quantité 50 μg
Type de cellule Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells
Pureté ou qualité ≥95%
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.