Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant TNF-beta
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
Description
- Tumor necrosis factor-beta (TNF-β), also known as lymphotoxin-alpha, is a member of the TNF family
- It is a pro-inflammatory cytokine that activates NF-kB, MAPK, and PI3K/AKT pathways upon binding to TNF receptors 1 and 2
- It is produced mainly by T cells, though other cells can express TNF-β at lower levels (Chu)
- TNF-β is involved in autoimmune disorders, lymph node development, and mediating the inflammatory demyelination process (Seleznik et al.; McCarthy et al.)
Spécification
Spécification
| Nom | LT-α, Lymphotoxin-alpha, TNF-beta, TNFSF1, Tumor necrosis factor-β |
| Quantité | 10 μg |
| Type de cellule | T Cells |
| Pureté ou qualité | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.